Documenti
R524867
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-ETHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.441
Numero MDL:
Altre note