Key Documents
R523100
4-F-BENZOIC ACID 5,5-DI-ME-2-(4-NITRO-PHENYLSULFANYL)3-OXO-CYCLOHEX-1-ENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H18FNO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.444
Numero MDL:
Altre note