Documenti
R515817
{[3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H18O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.373
Numero MDL:
Altre note