Documenti
R509132
5-(4-CHLORO-BENZYLOXY)-2-METHYL-BENZOFURAN-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15ClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.771
Numero MDL:
Altre note