Documenti
R503967
METHYL 4-{[(8-HEXYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL)OXY]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.537
Numero MDL:
Altre note