Documenti
R502995
2-(8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YLOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H12ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.709
Numero MDL:
Altre note