Documenti
R501395
BUTYL {[7-(2-BUTOXY-2-OXOETHOXY)-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-9-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H30O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.502
Numero MDL:
Altre note