Documenti
R496359
2-((3Z)-3-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]HYDRAZONO}-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.504
Numero MDL:
Altre note