Documenti
R480894
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H29N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.613
Numero MDL:
Altre note