Documenti
R461830
3-ETHYL-2-[(E)-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26N2O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.701
Numero MDL:
Altre note