Documenti
R452866
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.487
Numero MDL:
Altre note