Documenti
R450588
4-METHYL-5-PHENYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.352
Numero MDL:
Altre note