Documenti
R447587
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.397
Numero MDL:
Altre note