Documenti
R445959
(4-(4-CHLORO-PHENYL)-PIPERAZIN-1-YL)-(4-METHYLSULFANYL-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.897
Numero MDL:
Altre note