Documenti
R445320
OCTANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H23Cl3FN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.814
Numero MDL:
Altre note