Documenti
R440019
ETHYL [2-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ANILINO]CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H18N4O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.452
Numero MDL:
Altre note