Documenti
R432083
5-PHENYL-7-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H10F3N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.264
Numero MDL:
Altre note