Documenti
R428299
5-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYLENE-3-METHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H9NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.338
Numero MDL:
Altre note