Documenti
R421073
N-CYCLOHEPTYL-2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.388
Numero MDL:
Altre note