Documenti
R416274
N(3)-(7-CHLORO-QUINOLIN-4-YL)-N(1),N(1)-DIMETHYL-BUTANE-1,3-DIAMINE, PHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H23ClN3O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.795
Numero MDL:
Altre note