Documenti
R414840
(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(1R)-1,5-DIMETHYLHEXYL]-10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-TETRADECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-3-YL 4-(DECYLOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C44H70O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
647.047
Numero MDL:
Altre note