Documenti
R411906
N-(4-BROMO-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.213
Numero MDL:
Altre note