Documenti
R402710
4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID N'-OCTANOYL-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H23N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.402
Numero MDL:
Altre note