Documenti
R390518
N-(1-BENZYLCARBAMOYL-2-(3-(4-F-PH)-1-PH-1H-PYRAZOL-4-YL)-VINYL)-4-BR-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H24BrFN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.476
Numero MDL:
Altre note