Documenti
R379727
1-(4-CHLOROPHENYL)-4-[(7-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]SULFONYL}-9H-FLUOREN-2-YL)SULFONYL]PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C33H32Cl2N4O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
683.681
Numero MDL:
Altre note