Documenti
R375357
6-METHYL-4-THIOPHEN-2-YL-2-THIOXO-1,2-DIHYDRO-PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H8N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.328
Numero MDL:
Altre note