Documenti
R372668
2,4-DICHLORO-6-(7,9-DICHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H14Cl4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.181
Numero MDL:
Altre note