Documenti
R367486
2-BROMO-N-[[(2-BROMOBENZOYL)AMINO](4-FLUOROPHENYL)METHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H15Br2FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.172
Numero MDL:
Altre note