Documenti
R367257
TRIPHENYL({10-[(TRIPHENYLPHOSPHONIO)METHYL]-9-ANTHRYL}METHYL)PHOSPHONIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C52H42Cl2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
799.768
Numero MDL:
Altre note