Documenti
R362948
METHYL 4-{2-[(4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H21N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.385
Numero MDL:
Altre note