Documenti
R360392
N-BENZYL-2-OXO-2-((2Z)-2-{2-OXO-1-[2-OXO-2-(3-TOLUIDINO)ETHYL]-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE}HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H23N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
469.504
Numero MDL:
Altre note