Documenti
R357545
1-(3,6-DICHLORO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2,4-DIMETHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.349
Numero MDL:
Altre note