Documenti
R347442
5-(4-METHOXY-BENZYLIDENE)-3-(2-METHOXY-PHENYL)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.453
Numero MDL:
Altre note