Documenti
R339083
2-(3-ME-2,6-DIOXO-7-PR-2,3,6,7-4H-1H-PURIN-8-YLSULFANYL)-PROPIONIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H20N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.404
Numero MDL:
Altre note