Documenti
R338990
8-(4-CHLORO-BENZYLSULFANYL)-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17ClN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.856
Numero MDL:
Altre note