Documenti
R336629
7-HEXADECYL-8-(2-HYDROXY-PROPYLSULFANYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H44N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.718
Numero MDL:
Altre note