Documenti
R299634
1-(4-METHOXY-PHENYL)-3-MORPHOLIN-4-YL-PROPAN-1-ONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H20ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.773
Numero MDL:
Altre note