Documenti
R282561
4-FLUORO-BENZENESULFONIC ACID 4-(3-(4-ISOPROPYL-PHENYL)-ACRYLOYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21FO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.495
Numero MDL:
Altre note