Documenti
R279927
8-AZEPAN-1-YL-7-(2-HO-3-PHENOXY-PROPYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H27N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.48
Numero MDL:
Altre note