Key Documents
R244295
2-(BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(3-NITRO-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.401
Numero MDL:
Altre note