Documenti
R231436
(5-BROMO-2-HYDROXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H16BrClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.631
Numero MDL:
Altre note