Documenti
R168408
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-IODO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H16Cl3IN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.549
Numero MDL:
Altre note