Documenti
R153222
NAPHTHALENE-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-I-PH)-THIOUREIDO)-ET)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15Cl3IN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.689
Numero MDL:
Altre note