Documenti
R151912
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H19Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.679
Numero MDL:
Altre note