Documenti
R144657
3-[(5E)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-6-OXO-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]-2-NAPHTHYL ACETATE COMPOUND WITH (METHYLSULFINYL)METHANE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H25N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.645
Numero MDL:
Altre note