Documenti
R143936
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-{[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18ClFN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.898
Numero MDL:
Altre note