Documenti
R143537
5-(4-CHLORO-PH)-4-(((3-ME-2-THIENYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H11ClN4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.852
Numero MDL:
Altre note