Documenti
R141992
4-(((3-MERCAPTO-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H12N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.352
Numero MDL:
Altre note