Documenti
R141755
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17ClN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.878
Numero MDL:
Altre note