Documenti
R139653
7-HEXYL-1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H27N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.436
Numero MDL:
Altre note